4'-Methoxy-2-chloracetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 4-Methoxyphenacyl chloride
EN30007125.1G
ENAMEN30007125.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007125.1G
4'-Methoxy-2-chloracetophenon
4'-Methoxy-2-chloracetophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00216508 CAS-Nummer: 2196-99-8 |