7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007134.1G
ENAMEN30007134.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007134.1G
7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
7-Fluor-2-methylchinolin-3-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₈FNO₂ |
MDL:
MFCD06254735 CAS-Nummer: 879361-44-1 |