5-Brom-2,3-diaminopyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
EN30007258.1G
ENAMEN30007258.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007258.1G
5-Brom-2,3-diaminopyridin
5-Brom-2,3-diaminopyridin
Formel:
C₅H₆BrN₃ Molecular Weight: 188,03 g/mol Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00460094 CAS-Nummer: 38875-53-5 EINECS: 254-172-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |