1-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007323.1G
ENAMEN30007323.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007323.1G
1-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazol
1-(4-Aminophenyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₇H₇N₅ |
MDL:
MFCD02746184 CAS-Nummer: 14213-13-9 |