2,3-Dichlorzimtsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,3-Dichlorcinnamsäure, 3-(2,3-Dichlorphenyl)propensäure
EN30007610.1G
ENAMEN30007610.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007610.1G
2,3-Dichlorzimtsäure
2,3-Dichlorzimtsäure
Formel:
C₉H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 217,049 g/mol |
MDL:
MFCD01076352 CAS-Nummer: 20595-44-2 |