3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,5-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid
EN30007656.1G
ENAMEN30007656.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007656.1G
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
3,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 172,66 g/mol |
MDL:
MFCD00052269 CAS-Nummer: 60481-36-9 |