2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(2,5-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,5-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 2,5-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid
EN30007716.1G
ENAMEN30007716.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007716.1G
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
2,5-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ |
MDL:
MFCD00013382 CAS-Nummer: 56737-78-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |