3-Hydroxy-5-methylisoxazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Hymexazol
EN30007726.1G
ENAMEN30007726.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007726.1G
3-Hydroxy-5-methylisoxazol
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₅NO₂ Molecular Weight: 99,09 g/mol |
MDL:
MFCD00144468 CAS-Nummer: 10004-44-1 EINECS: 233-000-6 |