3'-Fluor-4'-morpholinoacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007759.1G
ENAMEN30007759.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007759.1G
3'-Fluor-4'-morpholinoacetophenon
3'-Fluor-4'-morpholinoacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₄FNO₂ |
MDL:
MFCD00543914 CAS-Nummer: 189763-65-3 |