2-Brom-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007851.1G
ENAMEN30007851.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007851.1G
2-Brom-4-thiocyanatoanilin
2-Brom-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅BrN₂S |
MDL:
MFCD04618254 CAS-Nummer: 7493-98-3 |