4-Brombenzonitril

Lieferant: SIA ENAMINE

EN30007857.1G
ENAMEN30007857.1GEA 0 EUR
ENAMEN30007857.1G
4-Brombenzonitril
4-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼90 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001811
CAS-Nummer: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR