4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007946.1G
ENAMEN30007946.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007946.1G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂ |
MDL:
MFCD00001820 CAS-Nummer: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |