4-Fluor-N-methylbenzylamin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
N-Methyl-4-fluorobenzylamine
EN30007965.1G
ENAMEN30007965.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007965.1G
4-Fluor-N-methylbenzylamin
4-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139.17 g/mol |
MDL:
MFCD03839848 CAS-Nummer: 405-66-3 |