4-Isopropylbenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30007986.1G
ENAMEN30007986.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007986.1G
4-Isopropylbenzonitril
4-Isopropylbenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,2 g/mol |
MDL:
MFCD00052966 CAS-Nummer: 13816-33-6 EINECS: 237-492-3 |