3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Amino-5-phenylpyrazole
EN30007991.1G
ENAMEN30007991.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007991.1G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₉N₃ Molecular Weight: 159,19 g/mol |
MDL:
MFCD00191749 CAS-Nummer: 1572-10-7 |