2-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008025.1G
ENAMEN30008025.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008025.1G
2-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid
2-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00012931 CAS-Nummer: 52356-01-1 EINECS: 257-869-6 |