4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008030.1G
ENAMEN30008030.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008030.1G
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
4-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ |
MDL:
MFCD00012943 CAS-Nummer: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |