4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008036.1G
ENAMEN30008036.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008036.1G
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
4-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,14 g/mol |
MDL:
MFCD00519334 CAS-Nummer: 402-13-1 EINECS: 206-937-3 |