2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
EN30008048.1G
ENAMEN30008048.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008048.1G
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 179,05 g/mol |
MDL:
MFCD00012928 CAS-Nummer: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 |