2-Amino-3-thiophencarbonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008146.1G
ENAMEN30008146.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008146.1G
2-Amino-3-thiophencarbonitril
2-Amino-3-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₄N₂S |
MDL:
MFCD00706298 CAS-Nummer: 4651-82-5 |