3-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Benzyloxybenzoic acid
EN30008215.1G
ENAMEN30008215.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008215.1G
3-(Benzyloxy)benzoesäure
3-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol |
MDL:
MFCD00527901 CAS-Nummer: 69026-14-8 |