6-Methoxy-2-methylbenzothiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008349.1G
ENAMEN30008349.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008349.1G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel:
C₉H₉NOS |
MDL:
MFCD00005795 CAS-Nummer: 2941-72-2 EINECS: 220-931-8 |