Ethyl α-chlorphenylacetat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Ethyl 2-chloro-2-phenylacetate
EN30008394.1G
ENAMEN30008394.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008394.1G
Ethyl α-chlorphenylacetat
Ethyl α-chlorphenylacetat
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 198,6461 g/mol |
MDL:
MFCD00013675 CAS-Nummer: 4773-33-5 EINECS: 225-315-2 UN: 3265 ADR: 8,II |