5-Chlor-2-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008929.1G
ENAMEN30008929.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008929.1G
5-Chlor-2-nitropyridin
5-Chlor-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 158,54 g/mol |
MDL:
MFCD03092916 CAS-Nummer: 52092-47-4 |