N-(4-Fluorophenyl)rhodanin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30008963.1G
ENAMEN30008963.1GEA
0
EUR
ENAMEN30008963.1G
N-(4-Fluorophenyl)rhodanin
N-(4-Fluorophenyl)rhodanin
Formel:
C₉H₆FNOS₂ |
CAS-Nummer:
387-27-9 |