5-Brom-8-nitroisochinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009137.1G
ENAMEN30009137.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009137.1G
5-Brom-8-nitroisochinolin
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD02091227 CAS-Nummer: 63927-23-1 |