α-Brom-p-tolylsäure

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 4-(Brommethyl)benzoesäure, α-Brom-p-toluylsäure

EN30009230.1G
ENAMEN30009230.1GEA 0 EUR
ENAMEN30009230.1G
α-Brom-p-tolylsäure
α-Brom-p-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…226 °C
MDL: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR