4-Brom-2,6-dichlorphenol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009239.1G
ENAMEN30009239.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009239.1G
4-Brom-2,6-dichlorphenol
4-Brom-2,6-dichlorphenol
Formel:
C₆H₃BrCl₂O |
MDL:
MFCD00019996 CAS-Nummer: 3217-15-0 EINECS: 221-740-2 |