3-Propoxyphenol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-Hydroxy-2-propoxybenzene
EN30009246.1G
ENAMEN30009246.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009246.1G
3-Propoxyphenol
3-Propoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol |
MDL:
MFCD06655033 CAS-Nummer: 6280-96-2 EINECS: 228-484-0 |