3-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009350.1G
ENAMEN30009350.1GEA 0 EUR
ENAMEN30009350.1G
3-(Trifluormethyl)pyridin
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Siedepunkt: 110…113 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00100032
CAS-Nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3,III