3-Chlorbenzonitril

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

EN30009496.1G
ENAMEN30009496.1GEA 0 EUR
ENAMEN30009496.1G
3-Chlorbenzonitril
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001798
CAS-Nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR