4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009518.1G
ENAMEN30009518.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009518.1G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
4-Amino-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₂N₂O Molecular Weight: 164,21 g/mol |
MDL:
MFCD00523648 CAS-Nummer: 6331-71-1 |