3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009520.1G
ENAMEN30009520.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009520.1G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₄ |
MDL:
MFCD00016610 CAS-Nummer: 3934-87-0 EINECS: 223-513-3 |