5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)isoxazol-5-amine
EN30009527.1G
ENAMEN30009527.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009527.1G
5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇ClN₂O Molecular Weight: 194,6177 g/mol |
MDL:
MFCD01569450 CAS-Nummer: 33866-48-7 |