3-Brom-5-ethoxy-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009546.1G
ENAMEN30009546.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009546.1G
3-Brom-5-ethoxy-4-hydroxybenzonitril
3-Brom-5-ethoxy-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₉H₈BrNO₂ |
MDL:
MFCD01123035 CAS-Nummer: 330462-57-2 |