4-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009745.1G
ENAMEN30009745.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009745.1G
4-Amino-N-methylbenzamid
4-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD00665792 CAS-Nummer: 6274-22-2 |