2-Acetyl-5-brombenzofuran
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
EN30009787.1G
ENAMEN30009787.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009787.1G
2-Acetyl-5-brombenzofuran
2-Acetyl-5-brombenzofuran
Formel:
C₁₀H₇BrO₂ Molecular Weight: 239,07 g/mol |
MDL:
MFCD00276737 CAS-Nummer: 38220-75-6 |