1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009928.1G
ENAMEN30009928.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009928.1G
1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
1-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-4-piperidincarbonsäurehydrazid
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₃S |
MDL:
MFCD00759493 CAS-Nummer: 324531-31-9 |