3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30009996.1G
ENAMEN30009996.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009996.1G
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
3-Amino-N,N-diethylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O |
MDL:
MFCD00025279 CAS-Nummer: 68269-83-0 |