2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-brom-3-picolin, 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin, 5-Brom-3-methylpyridin-2-amin
EN300100025.1G
ENAMEN300100025.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100025.1G
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068232 CAS-Nummer: 3430-21-5 |