Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
EN30010007.1G
ENAMEN30010007.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010007.1G
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD00051437 CAS-Nummer: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 |