4-(1-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(4-Pyridyl)ethylamin, 1-Pyridin-4-ylethylamin
EN30010016.1G
ENAMEN30010016.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010016.1G
4-(1-Aminoethyl)pyridin
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol |
MDL:
MFCD02245004 CAS-Nummer: 50392-78-4 |