3-Chlorthiophen
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300100252.1G
ENAMEN300100252.1GEA 0 EUR
ENAMEN300100252.1G
3-Chlorthiophen
3-Chlorthiophen
Formel: C₄H₃ClS
Molecular Weight: 118,59 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043887
CAS-Nummer: 17249-80-8
UN: 1992
ADR: 3,III