2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-methoxychinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30010029.1G
ENAMEN30010029.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010029.1G
2-Chlor-3-(chlormethyl)-7-methoxychinolin
2-Chloro-3-(chloromethyl)-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₁H₉Cl₂NO |
CAS-Nummer:
73863-49-7 |