3-Amino-6-fluor-1H-indazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300100294.1G
ENAMEN300100294.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100294.1G
3-Amino-6-fluor-1H-indazol
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆FN₃ |
MDL:
MFCD06739129 CAS-Nummer: 404827-75-4 |