3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300100296.1G
ENAMEN300100296.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100296.1G
3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₆F₃N₃ |
MDL:
MFCD01719740 CAS-Nummer: 2250-53-5 |