3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
EN300100417.1G
ENAMEN300100417.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100417.1G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Formel:
C₆H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD00020738 CAS-Nummer: 85264-33-1 EINECS: 286-553-0 |