(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Difluorophenylacetic acid
EN300100639.1G
ENAMEN300100639.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100639.1G
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
(2,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117…119 °C |
MDL:
MFCD00009999 CAS-Nummer: 81228-09-3 EINECS: 279-709-4 |