(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluorophenylacetic acid
EN300100640.1G
ENAMEN300100640.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100640.1G
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40…42 °C |
MDL:
MFCD00010002 CAS-Nummer: 658-93-5 EINECS: 211-527-2 |