(2,6-Difluorphenyl)essigsäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

Synonyme: 2,6-Difluorophenylacetic acid

EN300100653.1G
ENAMEN300100653.1GEA 0 EUR
ENAMEN300100653.1G
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
(2,6-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172,13 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010001
CAS-Nummer: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR